Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201140-100MG PC201140-1G PC201140-250MG
APOSPC201140-100MGEA 54.1 EUR
APOSPC201140-100MG APOSPC201140-1G APOSPC201140-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23705560
CAS Number: 1427438-90-1