Stampa…
8-Fluoro-4,5-dihydro-1H-azepino[5,4,3-cd]indol-6(3H)-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201135-1G PC201135-5G
APOSPC201135-1GEA 72.7 EUR
APOSPC201135-1G APOSPC201135-5G
8-Fluoro-4,5-dihydro-1H-azepino[5,4,3-cd]indol-6(3H)-one 95+%
8-Fluoro-4,5-dihydro-1H-azepino[5,4,3-cd]indol-6(3H)-one
Formula: C₁₁H₉FN₂O
Peso molecolare: 204,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23381312
CAS Number: 1408282-26-7