Stampa…
2-Fluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201134-100MG PC201134-1G PC201134-250MG
APOSPC201134-100MGEA 164 EUR
APOSPC201134-100MG APOSPC201134-1G APOSPC201134-250MG
2-Fluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanone 95+%
2-Fluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanone
Formula: C₈H₆F₂O
Peso molecolare: 156.129 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24713349
CAS Number: 1402412-84-3