Stampa…
(R)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201131-100MG PC201131-250MG
APOSPC201131-100MGEA 198 EUR
APOSPC201131-100MG APOSPC201131-250MG
(R)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95+%
(R)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₂FN·ClH
Peso molecolare: 201,668 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08751397
CAS Number: 1381928-30-8