Stampa…
1-(3-Ethoxy-4-fluorophenyl)ethanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201130-1G PC201130-250MG PC201130-5G
APOSPC201130-1GEA 68.6 EUR
APOSPC201130-1G APOSPC201130-250MG APOSPC201130-5G
1-(3-Ethoxy-4-fluorophenyl)ethanone 97%
1-(3-Ethoxy-4-fluorophenyl)ethanone
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18375404
CAS Number: 1378655-34-5