Stampa…
6-Fluoroquinolin-8-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201129-100MG PC201129-250MG
APOSPC201129-100MGEA 306 EUR
APOSPC201129-100MG APOSPC201129-250MG
6-Fluoroquinolin-8-ol 95%
6-Fluoroquinolin-8-ol
Formula: C₉H₆FNO
Peso molecolare: 163,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18414597
CAS Number: 135838-04-9