Stampa…
3-Bromo-5-fluoroisonicotinonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201128-100MG PC201128-1G PC201128-250MG
APOSPC201128-100MGEA 82.9 EUR
APOSPC201128-100MG APOSPC201128-1G APOSPC201128-250MG
3-Bromo-5-fluoroisonicotinonitrile 97%
3-Bromo-5-fluoroisonicotinonitrile
Formula: C₆H₂BrFN₂
Peso molecolare: 200,996 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20524846
CAS Number: 1353636-66-4