Stampa…
5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201127-100MG PC201127-250MG
APOSPC201127-100MGEA 108 EUR
APOSPC201127-100MG APOSPC201127-250MG
5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formula: C₆H₅BrFNO
Peso molecolare: 206,012 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23135714
CAS Number: 1352152-46-5