Stampa…
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201125-1G PC201125-5G
APOSPC201125-1GEA 120 EUR
APOSPC201125-1G APOSPC201125-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzoic acid 98%
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
Peso molecolare: 233,034 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18917157
CAS Number: 1349715-55-4