Stampa…
2,6-Dichloro-5-fluoro-4-methylnicotinic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201119-100MG PC201119-1G PC201119-250MG
APOSPC201119-100MGEA 109 EUR
APOSPC201119-100MG APOSPC201119-1G APOSPC201119-250MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-4-methylnicotinic acid 95+%
2,6-Dichloro-5-fluoro-4-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₄Cl₂FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044318
CAS Number: 132195-42-7