Stampa…
(S)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201115-100MG PC201115-1G PC201115-250MG
APOSPC201115-100MGEA 198 EUR
APOSPC201115-100MG APOSPC201115-1G APOSPC201115-250MG
(S)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(S)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₈H₉ClFN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12758016
CAS Number: 1313593-59-7