Stampa…
5-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201110-100MG PC201110-1G PC201110-250MG
APOSPC201110-100MGEA 77.1 EUR
APOSPC201110-100MG APOSPC201110-1G APOSPC201110-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 96%
5-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₉H₆BrFO
Peso molecolare: 229,046 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18208171
CAS Number: 127425-74-5