(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201109-100MG
PC201109-1G
PC201109-250MG
APOSPC201109-100MGEA
136
EUR
APOSPC201109-100MG
APOSPC201109-1G
APOSPC201109-250MG
(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride
Formula:
C₈H₁₀FNO·ClH Peso molecolare: 191,63 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12758111 CAS Number: 1269773-22-9 |