Stampa…
5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoro ethoxy)pyridine
PC201108-1G PC201108-250MG
APOSPC201108-1GEA 88.7 EUR
APOSPC201108-1G APOSPC201108-250MG
5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95+%
5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Peso molecolare: 256,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374892
CAS Number: 126728-58-3