Stampa…
(4-Fluorotetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201104-100MG PC201104-1G PC201104-250MG
APOSPC201104-100MGEA 132 EUR
APOSPC201104-100MG APOSPC201104-1G APOSPC201104-250MG
(4-Fluorotetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine hydrochloride 97%
(4-Fluorotetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₆H₁₂FNO·ClH
Peso molecolare: 169,625 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18791648
CAS Number: 1263180-53-5