Stampa…
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201103-100MG PC201103-250MG
APOSPC201103-100MGEA 39.3 EUR
APOSPC201103-100MG APOSPC201103-250MG
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 95+%
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151.138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18394036
CAS Number: 1261861-91-9