Stampa…
7-Chloro-5-fluoroindolin-2-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201101-100MG PC201101-250MG
APOSPC201101-100MGEA 125 EUR
APOSPC201101-100MG APOSPC201101-250MG
7-Chloro-5-fluoroindolin-2-one 97%
7-Chloro-5-fluoroindolin-2-one
Formula: C₈H₅ClFNO
Peso molecolare: 185,583 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15525645
CAS Number: 1260892-91-8