Stampa…
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarbonitrile
PC201091-100MG PC201091-1G PC201091-250MG
APOSPC201091-100MGEA 119 EUR
APOSPC201091-100MG APOSPC201091-1G APOSPC201091-250MG
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₇H₂ClF₃N₂
Peso molecolare: 206,552 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848371
CAS Number: 1245913-20-5