Stampa…
5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201087-1G PC201087-250MG
APOSPC201087-1GEA 0 EUR
APOSPC201087-1G APOSPC201087-250MG
5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile 95+%
5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Formula: C₁₁H₇FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24619247
CAS Number: 1240948-77-9