Stampa…
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201085-100MG PC201085-1G PC201085-250MG
APOSPC201085-100MGEA 127 EUR
APOSPC201085-100MG APOSPC201085-1G APOSPC201085-250MG
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride 95+%
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₀F₃N·ClH
Peso molecolare: 237,649 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09028131
CAS Number: 1228879-24-0