Stampa…
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazol-3-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201082-100MG PC201082-1G PC201082-250MG
APOSPC201082-100MGEA 75.7 EUR
APOSPC201082-100MG APOSPC201082-1G APOSPC201082-250MG
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazol-3-amine 97%
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazol-3-amine
Formula: C₇H₅BrFN₃
Peso molecolare: 230,037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24368896
CAS Number: 1227912-19-7