Stampa…
(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201081-1G PC201081-250MG
APOSPC201081-1GEA 288 EUR
APOSPC201081-1G APOSPC201081-250MG
(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 95+%
(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol
Formula: C₆H₅BrFNO
Peso molecolare: 206,012 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16606993
CAS Number: 1227601-75-3