Stampa…
3-Cyclopropyl-2-fluoropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201078-100MG PC201078-1G PC201078-250MG
APOSPC201078-100MGEA 177 EUR
APOSPC201078-100MG APOSPC201078-1G APOSPC201078-250MG
3-Cyclopropyl-2-fluoropyridine 97%
3-Cyclopropyl-2-fluoropyridine
Formula: C₈H₈FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20528324
CAS Number: 1227177-68-5