Stampa…
(R)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201077-100MG PC201077-1G PC201077-250MG
APOSPC201077-100MGEA 51 EUR
APOSPC201077-100MG APOSPC201077-1G APOSPC201077-250MG
(R)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95+%
(R)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₁F₂N·ClH
Peso molecolare: 219,659 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08751413
CAS Number: 1218935-60-4