2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201074-1G
PC201074-5G
APOSPC201074-1GEA
166
EUR
APOSPC201074-1G
APOSPC201074-5G
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula:
C₁₀H₉F₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13194442 CAS Number: 1214352-00-7 |