3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201073-100MG
PC201073-1G
PC201073-250MG
APOSPC201073-100MGEA
118
EUR
APOSPC201073-100MG
APOSPC201073-1G
APOSPC201073-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
Formula:
C₆H₄BrF₂NO Peso molecolare: 224.003 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13185844 CAS Number: 1214345-30-8 |