Stampa…
3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201070-100MG PC201070-1G PC201070-250MG
APOSPC201070-100MGEA 87.3 EUR
APOSPC201070-100MG APOSPC201070-1G APOSPC201070-250MG
3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClFO₂S
Peso molecolare: 273,507 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185364
CAS Number: 1214342-44-5