Stampa…
(S)-1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201067-100MG PC201067-1G PC201067-250MG
APOSPC201067-100MGEA 144 EUR
APOSPC201067-100MG APOSPC201067-1G APOSPC201067-250MG
(S)-1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanamine 95+%
(S)-1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanamine
Formula: C₉H₁₂FN·ClH
Peso molecolare: 189,658 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08057493
CAS Number: 1213299-63-8