4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201066-1G
PC201066-250MG
APOSPC201066-1GEA
360
EUR
APOSPC201066-1G
APOSPC201066-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine 97%
4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine
Formula:
C₆H₅BrFN Peso molecolare: 190,013 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18251020 CAS Number: 1211590-24-7 |