Stampa…
6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201062-100MG PC201062-1G PC201062-250MG
APOSPC201062-100MGEA 144 EUR
APOSPC201062-100MG APOSPC201062-1G APOSPC201062-250MG
6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde 98%
6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Peso molecolare: 173,117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18261899
CAS Number: 1211577-99-9