Stampa…
Methyl 6-(fluoromethyl)picolinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201056-100MG PC201056-1G PC201056-250MG
APOSPC201056-100MGEA 104 EUR
APOSPC201056-100MG APOSPC201056-1G APOSPC201056-250MG
Methyl 6-(fluoromethyl)picolinate 97%
Methyl 6-(fluoromethyl)picolinate
Formula: C₈H₈FNO₂
Peso molecolare: 169,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109900
CAS Number: 1209248-98-5