Stampa…
5-Bromo-6-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201055-100MG PC201055-1G PC201055-250MG
APOSPC201055-100MGEA 277 EUR
APOSPC201055-100MG APOSPC201055-1G APOSPC201055-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Bromo-6-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15529074
CAS Number: 1207625-29-3