trans-(4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC201052-100MG
PC201052-1G
PC201052-250MG
APOSPC201052-100MGEA
98.9
EUR
APOSPC201052-100MG
APOSPC201052-1G
APOSPC201052-250MG
trans-(4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl)methanol 97%
trans-(4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl)methanol
Formula:
C₈H₁₃F₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD29054589 CAS Number: 1202577-61-4 |