2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201051-100MG
PC201051-250MG
PC201051-1G
APOSPC201051-100MGEA
216
EUR
APOSPC201051-100MG
APOSPC201051-250MG
APOSPC201051-1G
2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde 95+%
2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde
Formula:
C₈H₆F₂O Peso molecolare: 156,129 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11847293 CAS Number: 1201597-22-9 |