Stampa…
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201050-1G PC201050-250MG
APOSPC201050-1GEA 274 EUR
APOSPC201050-1G APOSPC201050-250MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₇H₂ClF₃N₂
Peso molecolare: 206,552 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15528775
CAS Number: 1201187-18-9