Stampa…
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201047-100MG PC201047-1G PC201047-250MG
APOSPC201047-100MGEA 82.9 EUR
APOSPC201047-100MG APOSPC201047-1G APOSPC201047-250MG
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate 98%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₆BrFO₃
Peso molecolare: 249,034 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26391668
CAS Number: 1193162-18-3