Stampa…
3-Bromo-5-fluoro-4-methylbenzoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201046-10G PC201046-1G PC201046-5G
APOSPC201046-10GEA 818 EUR
APOSPC201046-10G APOSPC201046-1G APOSPC201046-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-methylbenzoic acid 95+%
3-Bromo-5-fluoro-4-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
Peso molecolare: 233,034 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19443258
CAS Number: 1191988-29-0