5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201044-100MG
PC201044-1G
PC201044-250MG
APOSPC201044-100MGEA
152
EUR
APOSPC201044-100MG
APOSPC201044-1G
APOSPC201044-250MG
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 95+%
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formula:
C₇H₅FN₂ Peso molecolare: 136,126 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12962571 CAS Number: 1190319-70-0 |