Stampa…
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201041-100MG PC201041-1G PC201041-250MG
APOSPC201041-100MGEA 121 EUR
APOSPC201041-100MG APOSPC201041-1G APOSPC201041-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanamine hydrochloride 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₀F₃N·ClH
Peso molecolare: 225,639 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226565
CAS Number: 1186195-01-6