3-(4-Fluorophenyl)morpholine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201040-100MG
PC201040-1G
PC201040-250MG
APOSPC201040-100MGEA
345
EUR
APOSPC201040-100MG
APOSPC201040-1G
APOSPC201040-250MG
3-(4-Fluorophenyl)morpholine hydrochloride 97%
3-(4-Fluorophenyl)morpholine hydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₂FNO·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03840090 CAS Number: 1185045-95-7 |