Stampa…
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201034-100MG PC201034-1G PC201034-250MG
APOSPC201034-100MGEA 152 EUR
APOSPC201034-100MG APOSPC201034-1G APOSPC201034-250MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formula: C₇H₂ClF₃N₂
Peso molecolare: 206,552 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00106773
CAS Number: 1156542-25-4