Stampa…
3-Chloro-2-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201030-100MG PC201030-1G PC201030-250MG
APOSPC201030-100MGEA 105 EUR
APOSPC201030-100MG APOSPC201030-1G APOSPC201030-250MG
3-Chloro-2-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
3-Chloro-2-fluoroisonicotinaldehyde
Formula: C₆H₃ClFNO
Peso molecolare: 159,546 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756634
CAS Number: 1149587-02-9