Ethyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201028-100MG
PC201028-1G
PC201028-250MG
APOSPC201028-100MGEA
79.9
EUR
APOSPC201028-100MG
APOSPC201028-1G
APOSPC201028-250MG
Ethyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate 95+%
Ethyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate
Formula:
C₉H₉F₂NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12159820 CAS Number: 1147107-15-0 |