Stampa…
3-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC201027-100MG PC201027-250MG
APOSPC201027-100MGEA 88.7 EUR
APOSPC201027-100MG APOSPC201027-250MG
3-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₉H₆BrFN₂O
Peso molecolare: 257,059 g/mol
Punto di fusione: 87,3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13181201
CAS Number: 1146699-64-0
UN: 3261
ADR: 8,III