Stampa…
Ethyl 3-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201026-10G PC201026-1G PC201026-5G
APOSPC201026-10GEA 402 EUR
APOSPC201026-10G APOSPC201026-1G APOSPC201026-5G
Ethyl 3-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Ethyl 3-fluoro-2-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Peso molecolare: 182,192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204676
CAS Number: 114312-57-1