Stampa…
(S)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201023-100MG PC201023-1G PC201023-250MG
APOSPC201023-100MGEA 260 EUR
APOSPC201023-100MG APOSPC201023-1G APOSPC201023-250MG
(S)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 95+%
(S)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formula: C₉H₁₀FN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16295141
CAS Number: 1114333-11-7