Stampa…
Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201020-1G PC201020-250MG PC201020-5G
APOSPC201020-1GEA 132 EUR
APOSPC201020-1G APOSPC201020-250MG APOSPC201020-5G
Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate 95%
Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₈FNO₂
Peso molecolare: 193,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845444
CAS Number: 1082040-43-4