2-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201015-100MG
PC201015-1G
PC201015-250MG
APOSPC201015-100MGEA
82.9
EUR
APOSPC201015-100MG
APOSPC201015-1G
APOSPC201015-250MG
2-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 98%
2-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Formula:
C₉H₁₁F₂N·ClH Peso molecolare: 207,648 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19687116 CAS Number: 1063733-81-2 |