Stampa…
2-Chloro-4-fluoronicotinonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201012-1G PC201012-250MG
APOSPC201012-1GEA 1020 EUR
APOSPC201012-1G APOSPC201012-250MG
2-Chloro-4-fluoronicotinonitrile 95%
2-Chloro-4-fluoronicotinonitrile
Formula: C₆H₂ClFN₂
Peso molecolare: 156,545 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27996745
CAS Number: 1054552-27-0