Stampa…
4-Amino-6-fluoropyridin-2(1H)-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201010-100MG PC201010-250MG
APOSPC201010-100MGEA 87.3 EUR
APOSPC201010-100MG APOSPC201010-250MG
4-Amino-6-fluoropyridin-2(1H)-one 95+%
4-Amino-6-fluoropyridin-2(1H)-one
Formula: C₅H₅FN₂O
Peso molecolare: 128,104 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18427750
CAS Number: 105252-99-1